Learn More
2,6-Dicloro-4-(trifluorometilo)nicotinonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10744583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10744583 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10140702 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10744583 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF03850DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 13600-42-5
Fórmula molecular C7HCl2F3N2
Peso molecular (g/mol) 240.99
Número MDL MFCD00084977
Clave InChI WRXXBTBGBXYHSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl nicotinonitrile, 3-cyano-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, 2,6-dichloro-3-cyano-4-trifluoromethylpyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-pyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl, pubchem9225, buttpark 4357-39, ksc496s7t
PubChem CID 2736726
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-4-(trifluorometil)piridina-3-carbonitrilo
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241
Porcentaje de pureza 97%