Learn More
2,6-Dicloro-4-(trifluorometil)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10497242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10497242 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10293512 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10497242 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW01637DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 157021-61-9
Fórmula molecular C8H2Cl2F3N
Peso molecular (g/mol) 240.006
Número MDL MFCD00220879
Clave InChI NCXSSFQXQAOREM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl benzonitrile, 4-cyano-3,5-dichlorobenzotrifluoride, benzonitrile,2,6-dichloro-4-trifluoromethyl, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, buttpark 14550-33, intermediates-zcf02189, ncxssfqxqaorem-uhfffaoysa, buttpark 145\50-33
PubChem CID 2736870
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-4-(trifluorometil)benzonitrilo
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)C#N)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.01
Porcentaje de pureza 97%