Learn More
2,6-Dicloro-4-(trifluorometil)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10293512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10293512 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10497242 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10293512 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW01637CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 157021-61-9
Fórmula molecular C8H2Cl2F3N
Peso molecular (g/mol) 240.006
Número MDL MFCD00220879
Clave InChI NCXSSFQXQAOREM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl benzonitrile, 4-cyano-3,5-dichlorobenzotrifluoride, benzonitrile,2,6-dichloro-4-trifluoromethyl, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, buttpark 14550-33, intermediates-zcf02189, ncxssfqxqaorem-uhfffaoysa, buttpark 145\50-33
PubChem CID 2736870
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-4-(trifluorometil)benzonitrilo
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)C#N)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.01
Porcentaje de pureza 97%