Learn More
2,6-Dicloro-4-(trifluorometil)anilina, TRC
Código de producto. 30383928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383928 10 g
30381365 25 g
30375217 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383928 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43617010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24279-39-8
Fórmula molecular C7 H4 Cl2 F3 N
Peso molecular (g/mol) 230.014
Sinónimo Toluidine, 2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro- (8CI), 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzenamine, 2,6-Dichloro-4-trifluoromethylaniline, 4-Amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride
Nombre IUPAC 2,6-Dicloro-4-(trifluorometil)anilina
SMILES Nc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-4-trifluoromethylaniline
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4Cl2F3N/c8-4-1-3(7(10,11)12)2-5(9)6(4)13/h1-2H,13H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.9673