Learn More
2,6-Dicloro-4-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11465586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465586 1 g 1 g
11475586 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20728.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24279-39-8
Fórmula molecular C7H4Cl2F3N
Peso molecular (g/mol) 230.01
Número MDL MFCD00052918
Clave InChI ITNMAZSPBLRJLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride, 3,5-dichloro-4-amino benzotrifluoride, 3,5-dichloro-4-aminobenzotrifluoride, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl benzenamine, benzenamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenylamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-benzenamine, pubchem2187
PubChem CID 141094
Nombre IUPAC 2,6-Dicloro-4-(trifluorometil)anilina
SMILES NC1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline
Punto de fusión 34°C to 37°C
Densidad 1.532
Punto de ebullición 60°C to 62°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3077
Beilstein 2838819
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.02
Porcentaje de pureza 97%