Learn More
Ácido 2,6-dicloro-4-(trifluorometoxi)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11397039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397039 1 g 1 g
11307049 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397039 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26867.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886502-90-5
Fórmula molecular C8H3Cl2F3O3
Peso molecular (g/mol) 275.00
Número MDL MFCD06660297
Clave InChI HJBCPDRNEWTQCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid,2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy
PubChem CID 17750730
Nombre IUPAC ácido 2,6-dicloro-4-(trifluorometoxi)benzoico
SMILES OC(=O)C1=C(Cl)C=C(OC(F)(F)F)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Punto de fusión 151°C to 153°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.01
Porcentaje de pureza 97%