Learn More
2,6-Dicloro-4-(trifluorometoxi)anilina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11995221 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11995221 5 g 5 g
11985221 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11995221 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442300050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 99479-66-0
Fórmula molecular C7H4Cl2F3NO
Peso molecular (g/mol) 246.01
Número MDL MFCD00190128
Clave InChI FKISQWQHZULEEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem8461, acmc-209scs, 3.5-dichloro-4-amino trifluoromethoxybenzene, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy-phenylamine, 3,5-dichloro-4-amino trifluoromethoxybenzene, 3,5-dichloro-4-aminotrifluoromethoxy benzene, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy benzenamine
PubChem CID 688247
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-4-(trifluorometoxi)anilina
SMILES NC1=C(Cl)C=C(OC(F)(F)F)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 32°C to 34°C
Color Marrón a incoloro
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.02
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo, sólido de baja fusión o agujas cristalinas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación