Learn More
2,6-Dicloro-4-(trifluorometoxi)anilina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11455947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455947 10 g 10 g
11445947 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24482.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99479-66-0
Fórmula molecular C7H4Cl2F3NO
Peso molecular (g/mol) 246.01
Número MDL MFCD00190128
Clave InChI FKISQWQHZULEEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem8461, acmc-209scs, 3.5-dichloro-4-amino trifluoromethoxybenzene, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy-phenylamine, 3,5-dichloro-4-amino trifluoromethoxybenzene, 3,5-dichloro-4-aminotrifluoromethoxy benzene, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy benzenamine
PubChem CID 688247
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-4-(trifluorometoxi)anilina
SMILES NC1=C(Cl)C=C(OC(F)(F)F)C=C1Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Punto de fusión 31°C to 33°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4981
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.02
Porcentaje de pureza 95%