Learn More
(2,6-Dicloro-4-piridil)metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10730514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10730514 1 g 1 g
10166962 250 mg 250 miligramos
10614205 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10730514 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF01034DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 101990-69-6
Fórmula molecular C6H5Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 178.012
Número MDL MFCD00052638
Clave InChI YDGJTFCKLFLWFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloropyridine-4-methanol, 2,6-dichloropyridin-4-yl methanol, 2,6-dichloro-4-hydroxymethyl pyridine, 2,6-dichloro-4-pyridyl methanol, 4-pyridinemethanol, 2,6-dichloro, 4-pyridinemethanol,2,6-dichloro, 2,6-dichloro-4-pyridinyl methanol, 2,6-dichloro-pyridin-4-yl-methanol, 2,6-dichloro-4-pyridinemethanol, acmc-209zae
PubChem CID 2794840
Nombre IUPAC (2,6-dicloropiridin-4-il)metanol
SMILES C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2, 6-Dichloro-4-pyridyl)methanol
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.02
Porcentaje de pureza 95%