Learn More
2,6-Dicloro-4-pirididinametanol, TRC
Código de producto. 30385154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385154 5 g
30375701 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30385154 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4364355G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101990-69-6
Fórmula molecular C6H5Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 178.02
Sinónimo (2,6-Dichloropyridin-4-yl)methanol, 2,6-Dichloro-4-(hydroxymethyl)pyridine, 2,6-Dichloro-4-pyridinemethanol, 2,6-Dichloropyrid-4-ylcarbinol
Nombre IUPAC (2,6-dicloropiridin-4-il)metanol
SMILES OCC1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-4-pyridinemethanol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5Cl2NO/c7-5-1-4(3-10)2-6(8)9-5/h1-2,10H,3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.97