Learn More
N-óxido de 2,6-dicloro-4-nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15483577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15483577 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15483577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26979.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-4-nitropyridine N-oxide
CAS 2587-01-1
Punto de fusión 176°C to 180°C
Fórmula molecular C5H5Cl2N2
Número MDL MFCD00955611
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-amino-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-4-aminopyridine, 2,6-dichloro-pyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-4-pyridylamine, 2,6-dichloropyridin-4-ylamine, 2,6-dichloro-4-amino pyridine, 2,6-dichloro-4-pyridinamine, pubchem5530, acmc-1cot2
Clave InChI WAEZOSSWRXDWAX-UHFFFAOYSA-O
SMILES C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)N
Nombre IUPAC 2,6-dicloropiridin-4-amina
Peso molecular (g/mol) 164.01
PubChem CID 137652
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.99
Porcentaje de pureza 97%