Learn More
2,6-Dicloro-4-nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426240 5 g 5 g
11416240 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11426240 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27131.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 25194-01-8 | Molecular Formula: C5H2Cl2N2O2 | Molecular Weight: 192.983 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25194-01-8
Fórmula molecular C5H2Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 192.983
Número MDL MFCD05670545
Clave InChI BZYQSSVTQJTUDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-4-nitro-pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-4-nitro, 2 6-dichloro-4-nitropyridine, ksc555c7j, 4-nitro-2,6-dichloro-pyridine, pyridine,2,6-dichloro-4-nitro, 2,6-dichloro-4-nitropyridine
PubChem CID 3841070
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-4-nitropiridina
SMILES C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-4-nitropyridine
Punto de fusión 94°C to 98°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.99
Porcentaje de pureza 97%