Learn More
2,6-Dicloro-4-nitroanisol, TRC
Código de producto. 30388413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388413 500 mg
30369412 100 mg
30383830 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388413 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD438480500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17742-69-7
Fórmula molecular C7 H5 Cl2 N O3
Peso molecular (g/mol) 222.03
Sinónimo 3,5-Dichloro-4-methoxynitrobenzene, NSC 212118, 1,3-Dichloro-2-methoxy-5-nitrobenzene
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-2-metaxi-5-nitro-benceno
SMILES COc1c(Cl)cc(cc1Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-4-nitroanisole
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Cl2NO3/c1-13-7-5(8)2-4(10(11)12)3-6(7)9/h2-3H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.9646