Learn More
2,6-Dicloro-4-nitroanilina (Diclorano), TRC
Código de producto. 30137730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137730 100 g 100 g
17958439 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD431750100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-30-9
Fórmula molecular C6 H4 Cl2 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 207.01
Sinónimo Aniline, 2,6-dichloro-4-nitro- (6CI,8CI), 2,6-Dichloro-4-nitrobenzenamine, 1-Amino-2,6-dichloro-4-nitrobenzene, 2,6-Dichloro-4-nitroaniline, 2,6-Dichloro-p-nitroaniline, 4-Nitro-2,6-dichloroaniline, AL 50, Allisan, Batran, Bortran, Botran, Botran 75B, Botran 75W, CNA, DCNA, DCNA (fungicide), Dichloran, Dichloran (amine fungicide), Dicloran, Ditranil, NSC 218, Resisan, U-2069
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-4-nitroanilina
SMILES Nc1c(Cl)cc(cc1Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicloran
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Cl2N2O2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H,9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.965