Learn More
2,6-Dicloro-4-nitroanilina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494060 25 g 25 g
11425697 100 g 100 g
11435697 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494060 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24283.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99-30-9 | C6H4Cl2N2O2 | 207.01 g/mol
It is used as dyestuff, agricultural and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como producto intermedio para colorantes, productos agrícolas y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-30-9
Fórmula molecular C6H4Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 207.01
Número MDL MFCD00007677
Clave InChI BIXZHMJUSMUDOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dichloran, dicloran, allisan, botran, dcna, ditranil, batran, bortran, resisan, dcna fungicide
PubChem CID 7430
ChEBI CHEBI:27864
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-4-nitroanilina
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-4-nitroaniline
Punto de fusión 185°C to 192°C
Punto de ebullición 130°C (2 mmHg)
Olor Recognizable
Cantidad 25 g
Beilstein 1459581
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.02
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dichloro-4-nitroaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dichloro-4-nitroaniline