Learn More
2,6-Dicloro-4-nitraminopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichloro-4-nitraminopyridine |
| CAS | 2587-03-3 |
| Fórmula molecular | C5 H3 Cl2 N3 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3Cl2N3O2/c6-4-1-3(9-10(11)12)2-5(7)8-4/h1-2H,(H,8,9) |
| SMILES | [O-][N+](=O)Nc1cc(Cl)nc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | N-(2,6-dicloropiridin-4-il)nitramida |
| Peso molecular (g/mol) | 208 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.9602 |