Learn More
2,6-Dicloro-4-metilpiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438338 1 g 1 g
15448338 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61767.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39621-00-6
Fórmula molecular C6H5Cl2N
Peso molecular (g/mol) 162.013
Número MDL MFCD09264302
Clave InChI GTHRJKYVJZJPCF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10898997
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-4-metilpiridina
SMILES CC1=CC(=NC(=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-4-methylpyridine
Color Blanco
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,6-dichloro-4-picoline, 2,6-dichloro-4-methyl-pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-4-methyl, pubchem5534, acmc-209j6i, pydc11, pyridine,2,6-dichloro-4-methyl, 2,6-bis chloranyl-4-methyl-pyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.02
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido