Learn More
2,6-Dicloro-4-metoxianilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichloro-4-methoxyaniline |
| CAS | 6480-66-6 |
| Fórmula molecular | C7 H7 Cl2 N O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7Cl2NO/c1-11-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,10H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 2,6-dicloro-4-metaxianilina |
| Peso molecular (g/mol) | 192.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.9905 |