Learn More
2,6-Dicloro-4-yodopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431540 1 g 1 g
11441540 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431540 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26946.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98027-84-0 | C5H2Cl2IN | 273.882 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98027-84-0
Fórmula molecular C5H2Cl2IN
Peso molecular (g/mol) 273.882
Número MDL MFCD07368400
Clave InChI NGSKFMPSBUAUNE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-4-iodo-pyridine, 2 6-dichloro-4-iodopyridine, pyridine, 2,6-dichloro-4-iodo, pubchem17648, 2,6 dichloro-4-iodo pyridine, 2,6-dichloro-4-iodopyridine,, 4-iodo-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-4-iodopyridine
PubChem CID 11737393
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-4-yodopiridina
SMILES C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-4-iodopyridine
Punto de fusión 161°C to 165°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.89
Porcentaje de pureza 97%