Learn More
2,6-Dicloro-4-hidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432030
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432030 5 g 5 g
11422030 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11432030 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28395.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 60964-09-2 | C7H4Cl2O2 | 191.01 g/mol
As starting reagents proposed to use 4-hydroxy-2,6-dimethylbenzaldehyde and 2,6-dichloro-4-hydroxybenzaldehyde easily available by straightforward syntheses from commercial products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Como reactivos de partida se propuso utilizar 4-hidroxi-2,6-dimetilbenzaldehído y 2,6-dicloro-4-hidroxibenzaldehído fácilmente disponibles mediante síntesis directa a partir de productos comerciales.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60964-09-2
Fórmula molecular C7H4Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 191.01
Número MDL MFCD06797919
Clave InChI WWFRBIPLCLSKNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,6-dichloro-4-hydroxy, 2,6-dichloro-4-hydroxy benzaldehyde, benzaldehyde,2,6-dichloro-4-hydroxy, 2,6-bis chloranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 528382
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-4-hidroxibenzaldehído
SMILES OC1=CC(Cl)=C(C=O)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 224°C to 229°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.01
Porcentaje de pureza 98%