Learn More
Ácido 2,6-dicloro-4-fluorofenilborónico, TRC
Código de producto. 30379497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379497 250 mg
30377947 1 g
30372684 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30379497 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD475213250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1451392-99-6
Fórmula molecular C6H4BO2FCl2
Peso molecular (g/mol) 208.81
Sinónimo B-(2,6-Dichloro-4-fluorophenyl)boronic acid(2,6-Dichloro-4-fluorophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)c1c(Cl)cc(F)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-4-fluorophenylboronic acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4BCl2FO2/c8-4-1-3(10)2-5(9)6(4)7(11)12/h1-2,11-12H
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.9665