Learn More
2,6-Dichloro-4-fluorophenol, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10227130 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10227130 10 g Glass bottle 10 g
1 options
Código de producto. 10227130 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 294300100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichloro-4-fluorophenol
Nombre de nota 99%
CAS 392-71-2
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 49°C to 52°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H3Cl2FO
Fórmula lineal Cl2C6H2(F)OH
Número MDL MFCD00010675
Cantidad 10 g
Sinónimo phenol, 2,6-dichloro-4-fluoro, 2,6-dichloro-4-fluoro-phenol, pubchem2871, acmc-1ai43, 4-fluoro-2,6-dichlorophenol, bojvifkstrcirj-uhfffaoysa, phenol,2,6-dichloro-4-fluoro, attercop-chm at126185
Clave InChI BOJVIFKSTRCIRJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)F
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-4-fluorofenol
Peso molecular (g/mol) 180.987
PubChem CID 94950
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.99
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Shiny Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dichloro-4-fluorophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.