Learn More
2,6-Dicloro-4-fluorofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493267 100 g 100 g
11473267 5 g 5 g
11483267 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16193.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 392-71-2 | C6H3Cl2FO | 180.987 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 392-71-2
Fórmula molecular C6H3Cl2FO
Peso molecular (g/mol) 180.987
Número MDL MFCD00010675
Clave InChI BOJVIFKSTRCIRJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 94950
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-4-fluorofenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-4-fluorophenol
Punto de fusión 47°C to 51°C
Punto de ebullición 142°C (100 mmHg)
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 2046856
Sinónimo phenol, 2,6-dichloro-4-fluoro, 2,6-dichloro-4-fluoro-phenol, pubchem2871, acmc-1ai43, 4-fluoro-2,6-dichlorophenol, bojvifkstrcirj-uhfffaoysa, phenol,2,6-dichloro-4-fluoro, attercop-chm at126185
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.99
Porcentaje de pureza 98%