Learn More
2,6-Dicloro-4-(clorometil)piridina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10497622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10497622 250 mg 250 miligramos
10141172 1 g 1 g
10758645 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10497622 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00840CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 101990-72-1
Fórmula molecular C6H4Cl3N
Peso molecular (g/mol) 196.455
Clave InChI UYBVOPLURVHJOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-4-chloromethyl pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-4-chloromethyl, acmc-20dwvl, 2,6-dichloro-isonicotinyl chloride, 2,6-dichloro-4-chloromethyl-pyridine, 4-chloromethyl-2,6-dichloropyridine, pyridine, 2,6-dichloro-4-chloromethyl-9ci, pyridine,2,6-dichloro-4-chloromethyl
PubChem CID 2794626
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-4-(clorometil)piridina
SMILES C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.46
Porcentaje de pureza 95%