Learn More
2,6-Dicloro-4-(4-fluorobenzoil)pirimidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418075 250 mg 250 miligramos
15415097 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418075 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32374.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1099597-81-5
Número MDL MFCD11100517
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-4-(4-fluorobenzoyl)pyrimidine
Punto de fusión 95°C to 99°C
Fórmula molecular C11H5Cl2FN2O
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.08
Porcentaje de pureza 95%