Learn More
2,6-Dicloro-3-(trifluorometil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11344386 250 mg 250 miligramos
11334386 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11344386 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20003.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 55304-75-1 | Molecular Formula: C6H2Cl2F3N | Molecular Weight: 215.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55304-75-1
Fórmula molecular C6H2Cl2F3N
Peso molecular (g/mol) 215.98
Número MDL MFCD00042245
Clave InChI UPWAAFFFSGQECJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl-pyridine, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl pyridine, puriss, pubchem9238, acmc-20a2ib, 2,6-dichloro-5-trifluoromethylpyridine
PubChem CID 1810337
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-3-(trifluorometil)piridina
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(Cl)N=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de ebullición 194°C to 196°C
Índice de refracción 1.4845
Cantidad 250 mg
Número UN UN2810
Beilstein 1570287
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.99
Porcentaje de pureza 98%