Learn More
2,6-Dicloro-3-(trifluorometil)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15434137
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15434137 1 g 1 g
15444137 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15434137 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H31539.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1092461-13-6
Fórmula molecular C8H6Cl2F3N
Peso molecular (g/mol) 244.04
Número MDL MFCD11519352
Clave InChI NDXOPDUEXPJASP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzylamine, 1-2,6-dichloro-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzylamine, jrd, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl phenyl methylamine
PubChem CID 57365252
Nombre IUPAC [2,6-dicloro-3-(trifluorometil)fenil]metanamina
SMILES NCC1=C(Cl)C=CC(=C1Cl)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Índice de refracción 1.5155
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.04
Porcentaje de pureza 97%