Learn More
Ácido 2,6-dicloro-3-(trifluorometil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15484597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15484597 1 g 1 g
15494597 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31956.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25922-41-2
Fórmula molecular C8H3Cl2F3O2
Peso molecular (g/mol) 259.01
Número MDL MFCD09743917
Clave InChI WRNSEKNHEIXBES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzoic acid, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl-benzoic acid, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzoic acid, jrd
PubChem CID 11680459
Nombre IUPAC ácido 2,6-dicloro-3-(trifluorometil)benzoico
SMILES OC(=O)C1=C(Cl)C=CC(=C1Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 98°C to 102°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.01
Porcentaje de pureza 97%