Learn More
2,6-Dicloro-3-(trifluorometil)benzaldehído, 97 %
Código de producto. 15415187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415187 1 g 1 g
15425187 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32462.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134741-65-4
Fórmula molecular C8H3Cl2F3O
Peso molecular (g/mol) 243.006
Número MDL MFCD11519344
Clave InChI MARVQTJKYZMKTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzaldehyde, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzaldehyde, jrd
PubChem CID 14793910
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-3-(trifluorometil)benzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C(F)(F)F)Cl)C=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Punto de fusión 48°C to 50°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.01
Porcentaje de pureza 97%