Learn More
2,6-Dicloro-3-nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434787 250 g 250 g
11414787 10 g 10 g
11424787 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21255.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16013-85-7 | C5H2Cl2N2O2 | 192.983 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16013-85-7
Fórmula molecular C5H2Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 192.983
Número MDL MFCD00006234
Clave InChI SHCWQWRTKPNTEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-3-nitro-pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-3-nitro, 3-nitro-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-3-nitro pyridine, zlchem 223, pubchem9234, acmc-209dko, 2,6-dichloronitropyridine, dichloronitropyridine, ksc174q3n
PubChem CID 85239
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-3-nitropiridina
SMILES C1=CC(=NC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-3-nitropyridine
Punto de fusión 62°C to 65°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.99
Porcentaje de pureza 97%