Learn More
2,6-Dicloro-3-nitrobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372406 5 g 5 g
11362406 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06186.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5866-98-8 | Molecular Formula: C7H2Cl2N2O2 | Molecular Weight: 217.005 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5866-98-8
Fórmula molecular C7H2Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 217.005
Número MDL MFCD00051513
Clave InChI NSKVWZIEYFSHIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-3-nitrobenzenecarbonitrile, benzonitrile, 2,6-dichloro-3-nitro, acmc-1ala2, dichloronitrobenzenecarbonitrile, 2,6-dichloro-3-nitorbenzonitirle, 2,6-bis chloranyl-3-nitro-benzenecarbonitrile
PubChem CID 4461932
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-3-nitrobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])Cl)C#N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-3-nitrobenzonitrile
Punto de fusión 106°C to 109°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 2113045
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.01
Porcentaje de pureza 98%