Learn More
2,6-Dicloro-3-metilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichloro-3-methylaniline |
| CAS | 64063-37-2 |
| Fórmula molecular | C7H7Cl2N |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2,6-Dichloro-3-methyl-benzenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7Cl2N/c1-4-2-3-5(8)7(10)6(4)9/h2-3H,10H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(Cl)c(N)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,6-dicloro-3-metilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 176.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.9956 |