Learn More
2,6-Dicloro-3-yodopiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15461529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461529 5 g 5 g
15451529 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15461529 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64366.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como materia prima en productos farmacéuticos y como intermedio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar oscuro. Almacenar alejado de agent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148493-37-2
Fórmula molecular C5H2Cl2IN
Peso molecular (g/mol) 273.882
Número MDL MFCD03094686
Clave InChI DPCQIHCGMIPSQV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736002
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-3-yodopiridina
SMILES C1=CC(=NC(=C1I)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-3-iodopyridine
Punto de fusión 74°C to 79°C
Color Blanco a marrón
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 6135696
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 2,6-dichloro-3-iodo-pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-3-iodo, zlchem 993, acmc-20aihk, pubchem14239, tpc-py080, 2,6-dichloro-3-iodo pyridine, pyridine,2,6-dichloro-3-iodo, 2,6-dichloro-3-iodopyridine
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.88
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo