Learn More
2,6-Dicloro-3-cianopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450199 5 g 5 g
15460199 250 mg 250 miligramos
15440199 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450199 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63480.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40381-90-6 | C6H2Cl2N2 | 172.996 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40381-90-6
Fórmula molecular C6H2Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 172.996
Número MDL MFCD03411341
Clave InChI LFCADBSUDWERJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloronicotinonitrile, 2,6-dichloro-3-cyanopyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-nicotinonitrile, 2,6-dichloro-3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloropyridine-3-carbonitrile, pubchem14370, acmc-20a0s7, ksc495i4d, 3-cyano-2,6-dichloropyridine
PubChem CID 12605538
Nombre IUPAC 2,6-dicloropiridina-3-carbonitrilo
SMILES C1=CC(=NC(=C1C#N)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-3-cyanopyridine
Punto de fusión 121°C to 125°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 173
Porcentaje de pureza 97%