Learn More
2,6-dicloro-1,4-fenilendiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichloro-1,4-phenylenediamine |
| CAS | 609-20-1 |
| Fórmula molecular | C6H6Cl2N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6Cl2N2/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2H,9-10H2 |
| SMILES | Nc1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 2,6-diclorobenceno-1,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 177.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.9908 |