Learn More
2,6-Dicloro-1,4-benzoquinona, TRC
Código de producto. 30135218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135218 5 g 5 g
30135077 1 g 1 g
30008335 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135218 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4320255G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 697-91-6
Fórmula molecular C6 H2 Cl2 O2
Peso molecular (g/mol) 176.985
Sinónimo 2,6-Dichloro-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-Dichloro-p-benzoquinone, 2,6-Dichlorobenzoquinone, 2,6-Dichloroquinone, NSC 6211;
Nombre IUPAC 2,6-diclorociclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES ClC1=CC(=O)C=C(Cl)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-1,4-benzoquinone
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H2Cl2O2/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.943