Learn More
2,6-dicloro-1,3-benzotiazol, Thermo Scientific™
Código de producto. 10644585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10644585 25 g 25 g
10130792 1 g 1 g
10446862 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10644585 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01025EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 3622-23-9
Fórmula molecular C7H3Cl2NS
Peso molecular (g/mol) 204.068
Clave InChI QDZGJGWDGLHVNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichlorobenzothiazole, 2,6-dichlorobenzo d thiazole, benzothiazole, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzothiazole, 2,6-dichloro benzothiazole, pubchem17324, acmc-1adss, ksc490o9j
PubChem CID 77176
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-1,3-bencitiazol
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichloro-1, 3-benzothiazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.08
Porcentaje de pureza 97%