Learn More
2,6-Dibromotolueno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dibromotoluene |
| Punto de fusión | 2°C to 6°C |
| Densidad | 1.812 |
| Punto de ebullición | 112°C to 113°C (7 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.606 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 3235502 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.94 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |