Learn More
2,6-Dibromotolueno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483784
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483784 1 g 1 g
11493784 5 g 5 g
11403794 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483784 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11832.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69321-60-4 | C7H6Br2 | 249.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69321-60-4
Fórmula molecular C7H6Br2
Peso molecular (g/mol) 249.93
Número MDL MFCD00013524
Clave InChI OCSKCBIGEMSDIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dibromotoluene, benzene, 1,3-dibromo-2-methyl, 1,3-dibromo-2-methyl-benzene, pubchem3926, acmc-1bagq, ksc493g1t, #, 2,6-dibromotoluene 1g
PubChem CID 34681
Nombre IUPAC 1,3-dibromo-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(Br)C=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dibromotoluene
Punto de fusión 2°C to 6°C
Densidad 1.812
Punto de ebullición 112°C to 113°C (7 mmHg)
Índice de refracción 1.606
Cantidad 1 g
Beilstein 3235502
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.94
Porcentaje de pureza ≥98%