Learn More
2,6-Dibromoquinona, TRC
Código de producto. 30135916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135916 1 g 1 g
17992355 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135916 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4256101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19643-45-9
Fórmula molecular C6H2Br2O2
Peso molecular (g/mol) 265.89
Sinónimo 2,6-Dibromo-p-benzoquinone, 2,6-Dibromo-1,4-benzoquinone, 2,6-Dibromo-p-benzoquinone, 2,6-Dibromobenzoquinone, 2,6-Dibromoquinone, NSC 294731, 2,6-Dibromo-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione
SMILES O=C1C(Br)=CC(C=C1Br)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dibromoquinone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H2Br2O2/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2H