Learn More
2,6-Dibromoquinona-4-cloroimido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dibromoquinone-4-chloroimide |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2Br2ClNO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.8192 |