Learn More
2,6-Dibromoquinona-4-cloroimido, TRC
Código de producto. 30132812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132812 5 g 5 g
30138693 1 g 1 g
17923105 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132812 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4255605G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 537-45-1
Fórmula molecular C6H2Br2ClNO
Peso molecular (g/mol) 299.35
Sinónimo 2,6-Dibromo-4-(chloroimino)-2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinone Imine, 2,6-Dibromo-1,4-benzoquinone-4-chlorimide, 2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine, 2,6-Dibromoquinone chlorimide, 2,6-Dibromoquinone chloroimide, 2,6-Dibromoquinone chloroimine, 2,6-Dibromoquinone-4-chloroimide, 2,6-Dibromoquinone-4-chloroimine, 4-(Chloroimino)-2,6-dibromo-2,5-cyclohexadien-1-one, BQC reagent, N-Chloro-2,6-dibromoquinoneimine, NSC 528
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-cloroimino-ciclohexa-2,5-dien-1-uno
SMILES O=C1C(Br)=CC(=NCl)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dibromoquinone-4-chloroimide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H2Br2ClNO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.8192