Learn More
2,6-dibromopiridina, TRC
Código de producto. 30381266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
30381266 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30381266 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD425960100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dibromopyridine
CAS 626-05-1
Fórmula molecular C5H3Br2N
Cantidad 100 g
Sinónimo NSC 613
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3Br2N/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
SMILES Brc1cccc(Br)n1
Nombre IUPAC 2,6-dibromopiridina
Peso molecular (g/mol) 236.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.8632
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.