Learn More
2,6-dibromopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dibromopyridine |
| CAS | 626-05-1 |
| Fórmula molecular | C5H3Br2N |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | NSC 613 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3Br2N/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H |
| SMILES | Brc1cccc(Br)n1 |
| Nombre IUPAC | 2,6-dibromopiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 236.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.8632 |