Learn More
2,6-Dibromopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458356 500 g 500 g
11438356 25 g 25 g
11448356 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15397.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 626-05-1 | C5H3Br2N | 236.894 g/mol
2,6-Dibromopyridine is used as a tridentate chelating ligand and in the formation of macrocycles containing the terpyridine moiety. It is also used to produce 6-bromo-2-methoxypyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,6-dibromopiridina se utiliza como ligando quelante tridentado y en la formación de macrociclos que contienen la fracción de terpiridina. También se utiliza para producir 6-bromo-2-metoxipiridina.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-05-1
Fórmula molecular C5H3Br2N
Peso molecular (g/mol) 236.894
Número MDL MFCD00006223
Clave InChI FEYDZHNIIMENOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyridine, 2,6-dibromo pyridine, 2,6dibromopyridine, 2,6-dibrompyridine, 2,6 dibromopyridine, 2.6-dibromopyridine, pubchem3204, 2, 6-dibromopyridine, acmc-209n5v
PubChem CID 12274
Nombre IUPAC 2,6-dibromopiridina
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dibromopyridine
Punto de fusión 117°C to 120°C
Punto de ebullición 255°C
Temperatura de inflamación 213°C (415°F)
Olor Recognizable
Cantidad 500 g
Número UN UN2811
Beilstein 108922
Información de solubilidad Soluble in hot methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.9
Porcentaje de pureza 98%