Learn More
2,6-Dibromopirazina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478018 1 g 1 g
15488018 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61468.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 23229-25-6 | C4H2Br2N2 | 237.88 g/mol
2,6-Dibromopyrazine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,6-dibromopirazina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Temperatura de almacenamiento de 2 - 4 °C. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23229-25-6
Fórmula molecular C4H2Br2N2
Peso molecular (g/mol) 237.88
Número MDL MFCD09834804
Clave InChI JXKQTRCEKQCAGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyrazine, acmc-1cj6s, ksc201c7f
PubChem CID 20361700
Nombre IUPAC 2,6-dibromopyrazine
SMILES BrC1=CN=CC(Br)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dibromopyrazine
Color Blanco a marrón
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.88
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido cristalino