Learn More
2,6-dibromofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dibromophenol |
| CAS | 608-33-3 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Br2 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,6-Dibromophenol, Phenol, 2,6-dibromo- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), NSC 6214 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4Br2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1c(Br)cccc1Br |
| Nombre IUPAC | 2,6-dibromofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 251.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.8629 |