Learn More
2,6-Dibromofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473224 1 g 1 g
11483224 5 g 5 g
11493224 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473224 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10573.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 608-33-3 | C6H4Br2O | 251.91 g/mol
2,6-Dibromophenol is used in the production of 3,4,5-trimethoxybenzaldehyde and 2-(2,6-dibromophenoxy)ethylbromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,6-dibromofenol se utiliza en la producción de 3,4,5-trimetoxibenzaldehído y 2-(2,6-dibromofenoxi)etilbromuro.
Solubilidad
Soluble en etanol y éter. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatibles con cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 608-33-3
Fórmula molecular C6H4Br2O
Peso molecular (g/mol) 251.91
Número MDL MFCD00002152
Clave InChI SSIZLKDLDKIHEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-phenol, unii-27mip05eav, 2,6-dibromo-pheno, 27mip05eav, 2,6-bis bromanyl phenol, acmc-1au9i, 2,6-dibromophenol, ksc493e5t, 2,6-dibromophenol, analytical standard
PubChem CID 11847
ChEBI CHEBI:19391
Nombre IUPAC 2,6-dibromofenol
SMILES OC1=C(Br)C=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dibromophenol
Punto de fusión 53°C to 57°C
Punto de ebullición 255°C to 256°C
Olor Phenol-like
Cantidad 1 g
Beilstein 2043614
Información de solubilidad Soluble in ethanol and ether. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.92
Porcentaje de pureza 99%