Learn More
2,6-Dibromophenol 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10099440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; Glass bottle
Código de producto.
10099440 1g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10099440 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 406520010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dibromophenol
Nombre de nota 98%
CAS 608-33-3
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H4Br2O
Fórmula lineal Br2C6H3OH
Número MDL MFCD00002152
Cantidad 1g
Sinónimo phenol, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-phenol, unii-27mip05eav, 2,6-dibromo-pheno, 27mip05eav, 2,6-bis bromanyl phenol, acmc-1au9i, 2,6-dibromophenol, ksc493e5t, 2,6-dibromophenol, analytical standard
Clave InChI SSIZLKDLDKIHEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=C(Br)C=CC=C1Br
Nombre IUPAC 2,6-dibromophenol
Peso molecular (g/mol) 251.91
PubChem CID 11847
ChEBI CHEBI:19391
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.91
Porcentaje de pureza ≥98.5%