Learn More
2,6-Dibromonaftaleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15284764 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15284764 25 g Frasco de vidrio 25 g
15264764 1 g Frasco de vidrio 1 g
15274764 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15284764 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449340250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13720-06-4 | C10H6Br2 | 285.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13720-06-4
Fórmula molecular C10H6Br2
Peso molecular (g/mol) 285.97
Número MDL MFCD01026462
Clave InChI PJZDEYKZSZWFPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-naphthalene, 2,6-dibromo naphthalene, 2.6-dibromonaphthalene, 2,6-?dibromonaphthalene, acmc-1c7c1, ksc490o3h, 2,6-dibromonaphthalene
PubChem CID 640591
Nombre IUPAC 2,6-dibromonaftaleno
SMILES BrC1=CC2=CC=C(Br)C=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dibromonaphthalene
Punto de fusión 162°C to 167°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.97
Porcentaje de pureza 99%